Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, SAMCO
Forceps, SAMCO
Pointed, 125 mm
Katalogové číslo MURRL760/01
Dodavatel:   MURRAY S
Forceps, SAMCO
Katalogové číslo MURRL760/01
Dodavatel:  MURRAY S
Forceps, SAMCO
Forceps, SAMCO
Pointed, 125 mm
Přejít na:
Price
2 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Glass filled nylon, white.
  • Spring forceps for dissecting applications
  • Autoclavable to 125 °C
Specifikace
  • Type:
    Pointed
  • Délka:
    125 mm