Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, Bryant type
Dressing forceps, Bryant type
Dressing forcep, Bryant, with serrated jaws, Bent, blunt tips, 125 mm
Katalogové číslo MURR1394/05
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing forceps, Bryant type
Katalogové číslo MURR1394/05
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing forceps, Bryant type
Dressing forcep, Bryant, with serrated jaws, Bent, blunt tips, 125 mm
Přejít na:
Price
2 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Bent, blunt tips
  • Popis:
    Dressing forcep, Bryant, with serrated jaws
  • Délka:
    125 mm