VWR® Traceable®, Záznamník dat teploty a vlhkosti s paměťovou kartou
Catalog # 620-1965
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:T: –20…+50 °C
RH: 0 - 90 % - Rozlišení:T: 0,1 °C;
RH: 0,1 % - Rozhraní:USB
- Popis:Záznamník pro měřič vlhkosti, teploty a rosy, Traceable® s paměťovou kartou
- Intervaly záznamu:1 - 720 min
- Š×H×V:108×89×32 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tento samostatný záznamník dat zaznamenává údaje na vyjímatelnou SD kartu. Čtečka karet (součást dodávky) se připojuje k libovolnému portu počítače USB a poskytuje okamžitou zprávu.
- Čtečka karet s USB konektorem - není třeba instalovat žádný software
- Zobrazení data, času a všech hodnot senzoru
- Minimální/maximální funkce
- Zvukový a LED alarm se nastavuje v krocích po 0,1 °C
- Čtyřřádkový přečtení LCD displej (H: 17 mm)
W×D×H: 110×91×30 mm
Weight: 200 g
Traceable® certificate ISO 17025 accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: Kalibrace je v souladu s normami ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001 rovněž akreditovanými A2LA, což znamená návaznost na standardy poskytované NIST.
Delivery information: Dodáváno s 256 MB SD kartou, USB čtečkou karet, magnetickými montážními proužky, VELCRO®, držákem na zeď, stojanem na lavici, třemi AA bateriemi, adaptérem a certifikátem o kalibraci Traceable®.