Orders LinkContactUsLinkComponent
fluid-handling-US&CA-hero1920x760.jpg
流体处理
艾万拓®是唯一一家提供完整设计、生产和物流服务的开放式架构流体处理提供商,可支持您的生物制造过程的每个阶段–无论您的业务位于全球何处。
流体处理 | Avantor
各种泵技术产品组合,可高效输送或分配各种类型的流体。
选购各种泵和输送管、接头、垫圈、卫生级卡箍等。
通过阀门、流量指示器和开关、流体传感器、流量计等实现对流体路径的完全控制。
提供流体处理组件和系统,消除您在生物加工工作流程中交叉污染的风险,避免繁琐灭菌流程。
Peristaltic-Pump-Fluid-Handling955x590.jpg
Masterflex® 蠕动泵和流体处理解决方案
Masterflex® 蠕动泵系统经过精心设计,使用寿命长。 它们提供卓越的精确性和可重复性,确保从研究阶段到生产规模的优异性能。
了解更多
Rapid-Flow_closed_tube820x590.jpg
Masterflex® I/P® MasterSense Process Drives 具备集成传感器技术、直观触摸屏和 MasterflexLive® 远程监控,面向未来生物制药行业。
Biopharma-Application-Solutions.jpg
使用我们提供的各种流体和一次性使用产品,优化您的工艺并降低污染风险。 从培养基制备至灌装完成。
Designing-Novel-Fluid-Sampling.jpg
网络研讨会展示了一种四步构建高效精准取样系统的流程。
mflx-custom-services-hero820x590.jpg
与我们的泵专家直接合作,开发满足您确切需求的精确 OEM 泵和定制组件。 Masterflex 专注流体传输,确保您完全满意。
Role-of-Pumps820x590.jpg
Masterflex® 蠕动泵是首选的低剪切泵送方式。 Masterflex® CytoflowTM 蠕动泵头具有独特的凸面滚轮与凹面管床设计,可减少剪切力,在提高收率的同时尽可能减少对疫苗病毒成分的损害。 还有易于清洁的不锈钢外壳选项。
Global-fluid-handling955x590.jpg
Avantor Fluid Handling: 端到端流体管理解决方案专家
提供精密设计、兼容、合规且可追溯的组件。 满足您从实验室到生产的多样化需求和规模。
Masterflex® MasterSense 泵,具有直观界面、集成压力传感器以及适配当今严苛工艺的更多高级功能。
一次性定制组件提供完整的设计、生产和物流解决方案、ISO 7 级洁净室认证。
提供各种流体路径管配方和尺寸、接头、传感器、控制器等等。 包括非侵入式和一次性选项。
了解更多
与专家交谈,以进行产品选择、流体路径集成、定制等。 让我们帮助您推动科学发展。