您可以使用三氟乙酸或甲酸等添加剂来提高分离度。 我们提供瓶装或安瓿瓶装的全系列高纯度 LC-MS 专用添加剂。
化学品
如需高品质化学品及确保批次间稳定性能,艾万拓®提供满足 QC、生产与研发目标的必备资源。
快速提示
如何提升 LC-MS 中的分离效果?
如何提升 LC-MS 中的分离效果?
您可以使用三氟乙酸或甲酸等添加剂来提高分离度。 我们提供瓶装或安瓿瓶装的全系列高纯度 LC-MS 专用添加剂。
GC-MS 分析应选择哪些溶剂?
典型溶剂有己烷和异辛烷。 虽可使用乙腈、甲苯等极性更强的溶剂,但可能需要投入更多时间开发此类溶剂的进样方法。
另一影响因素为样品前处理,例如:您的提取物在制备流程最终步骤中将溶解于何种溶剂?
用于校准 UV/可见分光光度计的标准品有哪些?
提供安瓿瓶封装的各种标准品套装(附完整检验报告)用于验证各种参数,例如:
- 吸光度控制
- 杂散光检测
- 分辨率检测
- 波长检测
订购 pH 计时需要哪些配件?
需配备 pH 电极及至少两种 pH 缓冲液(pH 7 与 pH 4 或 10)。 延长电极寿命的可选配件包括电极存储液、浸泡瓶及清洁液。