跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
Viscosity Standard, S20,粘度液,S20,125ml/瓶 1 * 125 毫升
目录编号 MSPP150-600-221
供应商:
MARKET SOURCE PART PROCESS
展开图片
Viscosity Standard, S20,粘度液,S20,125ml/瓶 1 * 125 毫升
目录编号 MSPP150-600-221
供应商:
MARKET SOURCE PART PROCESS