订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)

多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)

04, 5 - 50 µl, ±4,0 - ±1,6 %, ≤2,5 - ≤0,6 %, 黄色
目录编号 VWRI613-7143
供应商:   VWR Collection
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
目录编号 VWRI613-7143
供应商:  VWR Collection
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)

04, 5 - 50 µl, ±4,0 - ±1,6 %, ≤2,5 - ≤0,6 %, 黄色

Price
¥4,500.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

VWR®人机工程学高性能移液管可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可舒适地进行移液。

  • 大大降低柱塞力
  • 轻松进行容量调整,带容积锁定
  • 优异的准确度和精度,用于关键应用
  • 锥形轴和可调节的“易握”退出器,用于通用吸头配合
  • 指托延长,便于移液
  • 可完全高温高压灭
规格
  • 颜色代码:
    黄色
  • 容积:
    5 - 50 µl
  • 顺序:
    04
  • 准确度:
    ±4,0 - ±1,6 %
  • 不准确度:
    ≤2,5 - ≤0,6 %
Accessories

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥150.00