Orders LinkContactUsLinkComponent
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
23, 3 Pack incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), 3 racks of tips (10, 200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi stand
Catalog # VWRI613-7140
Supplier:   VWR Collection
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
Catalog # VWRI613-7140
Supplier:  VWR Collection
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
23, 3 Pack incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), 3 racks of tips (10, 200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi stand
Price
¥5,943.00
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
人机工程学高性能移液器可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可提供舒适的移液。
  • 极大降低柱塞力
  • 轻松的容积调整,带容积锁定
  • 优异的准确度和精度,用于关键应用
  • 锥形轴和可调节的“易握”排出器,用于通用吸头配合
  • 延长的手指支撑,便于移液
  • 可完全高温高压灭
Specifications
  • 说明:
    3 Pack incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), 3 racks of tips (10, 200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi stand
  • 顺序:
    23
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • VWRI613-0086
    07
    Linear stand for 6 single and multichannel pipettors, EHP and Standard Line
    Log in for availability
    1 * 1 件 - ¥2,013.00
Product Information
  • Catalog #
    说明
    Availability
    Price
  • VWRISP19476
    Filter for standard and EHP 5 and 10 ml pipettes
    Log in for availability
    1 * 10 件 - ¥183.00
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in for availability
    1 * 1 件 - ¥150.00