Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
01, Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/2" ID x 1-1/8" OD; 25 ft, 12,8 mm (0,5"), 8 mm, 28,6 mm (1,125"), 橡胶, 7,6 m, 黑色
目录编号 MFLB96143-13
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
目录编号 MFLB96143-13
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
01, Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/2" ID x 1-1/8" OD; 25 ft, 12,8 mm (0,5"), 8 mm, 28,6 mm (1,125"), 橡胶, 7,6 m, 黑色
Jump to:
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 25 Feet
Product Details & Documents
Suitable for vacuum use.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围:一般实验室和工业用途的真空和压力应用。
特点:管壁厚,柔性好。
认证:无。
温度范围:0 至 150°F(–18 至 65°C)
灭菌:环氧乙烷或 15 psi (1.0 bar) 下高压灭菌 30 分钟。
规格
  • Tubing ext.Ø:
    28,6 mm (1,125")
  • Tubing int.Ø:
    12,8 mm (0,5")
  • 壁厚:
    8 mm
  • 颜色:
    黑色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/2" ID x 1-1/8" OD; 25 ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    01
  • Tubing material:
    橡胶
  • 最高温度:
    65 °C (150 °F)
  • Cat. No.:
    MFLB96143-13
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –18 °C (0 °F)
  • 工作压力:
    42 psi
  • 型号:
    96143-13
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最大压力:
    2,9 bar (42 psi)
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • 透明度:
    Opaque