Masterflex® 基本型触摸屏注射泵,Avantor®
06, Nanoliter Syringe Pump, touchscreen control, 27,9 cm, 8,9 cm, 25,4 cm, 3,66 pl/min, 3,818 ml/min, 1, 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
Catalog # MFLB74905-34
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
Supplier: MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 基本型触摸屏注射泵,Avantor®
Catalog # MFLB74905-34
Supplier: MASTERFLEX PREMIUM
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
Jump to:
Product Details & Documents
这款注射泵采用触摸屏设计,成本效益较高,最多可容纳两个注射器。
- 精度为 ±0.5%,再现性为 ±0.05%
- 全彩色触摸屏
- 高精度流体计量
- 适用于容量为 0.5 µL 至 60 mL(但 74905-08 型号最大为 10 mL)的任何制造商注射器 — 玻璃、不锈钢或塑料
- 使用集成 RS-485 可菊链串接多个泵
这些基本型注射泵提供了通常只有更加昂贵的型号才具有的功能。采用直观的触摸屏显示器,便于您查看所有运行参数,轻松创建和调用各种配置。前面板 LED 指示灯可指示泵正在运行中 — 从房间另一侧即可轻松观看。
提供的型号包括:单/双注射器只注射泵,以及单/双注射器注射/抽取泵。应用范围包括:微流体、新药研发、纳米流体、流式细胞仪、质量规格校准液、有机合成、表面等离子体共振和电子旋转。
SKU 兼容注射器数目:
74905-02 为 1 只注射器
74905-06 为 2 只注射器
74905-04 为 1 只注射器
74905-08 为 2 只注射器
Delivery information: 美国标准电源线
Specifications
- Power:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- 说明:Nanoliter Syringe Pump, touchscreen control
- 高度:27,9 cm
- 长度:8,9 cm
- 顺序:06
- 宽度:25,4 cm
- Max. flow rate per syringe:3,818 ml/min
- Min. flow rate per syringe:3,66 pl/min
- No. of syringes:1
- Cat. No.:MFLB74905-34
- 质保:1 year
- 型号:74905-34
- 输出:USB, ; 15 pin D-sub connector
- Syringe size accepted:0,5 µl - 1000 µl
- 可重现性:±0,05%
- Linear force:11 lbs.
- Syringe travel rate:<190,8"
- 准确度:±0,5%