Masterflex® 多步骤多通道注射泵,Avantor®
Product Details & Documents
非常适合高精确,低流速,低压应用。
- 内置程序支持输入最多8个命令,能够执行实现多种功能,您甚至可以重复执行命令最多达10次;所有的设置均储存在非易失性存储器内
- 该泵拥有宽动态量程(100,000:1),可达到从缓慢细流到稳定流动范围内的各种流速
- 拥有RS-232通讯功能,您可通过您的电脑发出一些简单的命令来操作泵,也可以控制菊花链连接的泵系统!
- 带背光照明的数字字母LCD显示屏能够在您的设定和操作过程中全程为您进行指导
可编程控制泵流速锁定,暂停,和反向传送;每个命令均可设置运行最长12小时。您甚至可以编程控制多个注射/抽取泵按步骤依次运行:先抽取再注射,或先注射再抽取。选购使用兼容2~10个注射器的注射泵即可实现精确比例传送操作。
主色泵还拥有两个TTL输入和TTL输出信号。通过TTL输入信号,您可以使用脚踏开关或工艺处理定时器来控制泵运行。TTL输出可转换为5 V信号或运行指示器。所有型号注射泵均配备一根6英尺长带接地插头的电源线(115V型号配美标插头,230V型号配欧标插头)。
Delivery information: 带接地插头的 6 ft 电源线(115 VAC 型
随附美式标准插头,230 VAC 型随附欧式插头)。
规格
- Power:115 VAC
- 说明:Infusion/Withdrawal Pump, Dual-Syringe, Programmable; 115 VAC
- 高度:23,5 cm
- 长度:27,94 cm
- 顺序:05
- 宽度:127 mm
- Max. flow rate per syringe:147 ml/min
- No. of syringes:2
- Cat. No.:MFLB74901-00
- 输入:Baud rate: four settings up to 9600
- 质保:1 year
- 型号:74901-00
- Syringe size accepted:10 µl - 140 ml
- 可重现性:±0,2%
- Linear force:40 lbs.
- Syringe travel rate:<126,7"
- 准确度:±0,5%