Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Stainless Steel Syringe, 100 mL, Viton O-ring, 1/8, 100 ml, 17,09 cm, 不锈钢, No, -, 1/8" Swagelock, 38,1 mm
目录编号 MFLB74044-42
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Jump to:
Product Details & Documents
非常适用于Cole-Parmer®注射泵。
- 注射针适配多数注射泵。
- 由顶级316不锈钢制成,—具有极佳的耐化学腐蚀性。
- 设计用于苛刻的压力应用场合。
不锈钢具有耐大多数侵蚀性液体腐蚀的性质。触液零件由316不锈钢和Viton®制成。Genuine Swagelock® 和luer锁终端部件可供选择。所有针头都可与系列内所有注射针(20至200毫升)互换。
规格
- 外径:38,1 mm
- 灭菌:-
- Type:1/8" Swagelock
- 容量:100 ml
- 说明:Stainless Steel Syringe, 100 mL, Viton O-ring, 1/8
- 长度:17,09 cm
- 材质:不锈钢
- Needle included:No
- Cat. No.:MFLB74044-42
- 质保:1 year