Masterflex® 水流量计和控制器,Avantor®
5000 ml/min, 12, Flowmeter, volumetric, for water, 0 to 5 L/min, LIQUID, DI water, Water
目录编号 MFLB32908-48
CE Compliant
NIST traceable
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Jump to:
Product Details & Documents
可以进行精确的超快速容积测量和控制。
- 采用技术,安装时无需遵循典型的入口/出口直线管道要求
- 装置提供流量和温度数据
- 用户可通过集成键盘对所有功能进行编程
该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。LFE 同时也使流量计具备出色的 50:1 量程比和非常广泛而准确的测量范围。该设计使流量计在启动或输入变化时能实现超快的响应 — 通常不到 100 毫秒。0 至 5 VDC 输出允许将流量
值传输到远程显示器、记录仪或管理阀门或泵的控制器。
对于流量控制器,集成的 PID 控制器指导装置响应流程变更。可调整 P 和 D 的参数设置来定制设备的响应水平。流量设定值可采用可选的设定点控制模块,利用 0 至 5 V 信号或 RS-232 输入信号来确立。对于便携
流量计(无控制器)应用可订购下面列出的电池组。装置通过螺纹抽头可安装在流量计机身上。
流量计和控制器配有动态显示,可同时显示流速、流体温度和设定点(控制器)。所示设备中,两个电源和输入/输出信号通过单个的多针连接器传送。
Delivery information: 随机配备:集成传感器、显示器和变送器;以及控制器添加阀门组件。所有型号都随附 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
规格
- Maximum Flow Rate:5000 ml/min
- 说明:Flowmeter, volumetric, for water, 0 to 5 L/min
- 顺序:12
- Fluid type:LIQUID
- Gas type:DI water
- Media type:Water
- 质保:1 year
- 型号:32908-48
- Turndown ratio:50:1
- 显示器类型:7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 认证:Yes
- 最高运行温度:50 °C (122 °F)
- 可重复性:±2% full-scale
- Cat. No.:MFLB32908-48
- Max. water flow rate:5000 ml/min
- Min. operating temperature:10 °C (50 °F)
- 最小流速:0 ml/min
- 输出:0 to 5 VDC
- 连接:8-pin circular mini-DIN
- 通信接口:RS-232
- 准确度:±2