Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 防撞聚碳酸酯流量计,Avantor®
09, Polycarbonate Flowmeter, 0,1-1,2 L/min, Air Stainless Steel,no Valve, 1,2 L/min, Air, No, Stainless Steel, PC, 0,125" NPT(F)
Catalog # MFLB32900-18
Supplier:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 防撞聚碳酸酯流量计,Avantor®
Catalog # MFLB32900-18
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 防撞聚碳酸酯流量计,Avantor®
Masterflex® 防撞聚碳酸酯流量计,Avantor®
09, Polycarbonate Flowmeter, 0,1-1,2 L/min, Air Stainless Steel,no Valve, 1,2 L/min, Air, No, Stainless Steel, PC, 0,125" NPT(F)
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
精密调节阀,提供精确的测量结果,无泄漏流量控制。
  • 优质构造
  • 经济性与高精确度的完美结合
由防撞性能较高的聚碳酸酯注塑成型,此类直接读数流量计带有英制和公制刻度,适合测量液体和空气,量程比均为 10:1。此类流量计设计用于维护高达 100 pisg 的最大压力和高达 150°F 的最高温度。流量计适用于 OEM 应用。
Specifications
  • Maximum Flow Rate:
    1,2 L/min
  • 说明:
    Polycarbonate Flowmeter, 0,1-1,2 L/min, Air Stainless Steel,no Valve
  • 顺序:
    09
  • Housing material:
    PC
  • Fitting material:
    Stainless Steel
  • Fluid type:
    Air
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
  • Valve:
    No
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Cat. No.:
    MFLB32900-18
  • Min. operating temperature:
    0 °C (32 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 型号:
    32900-18
  • Turndown ratio:
    10:1
  • Float material:
    Stainless Steel
  • Flow Tube material:
    Polycarbonate
  • 最大压力:
    100 psi
  • 最高运行温度:
    65 °C (150 °F)
  • 可重复性:
    ±1% full-scale
  • 准确度:
    ±4% full-scale