Masterflex® 防撞聚碳酸酯流量计,Avantor®
07, Polycarbonate Flowmeter, 1-11 ft.³/h, Air Stainless Steel,no Valve, 1 ft.³/h, 5,191 L/min (11 ft.³/h), Air, No, Stainless Steel, PC, 0,125" NPT(F)
目录编号 MFLB32900-14
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Jump to:
Product Details & Documents
精密调节阀,提供精确的测量结果,无泄漏流量控制。
- 优质构造
- 经济性与高精确度的完美结合
由防撞性能较高的聚碳酸酯注塑成型,此类直接读数流量计带有英制和公制刻度,适合测量液体和空气,量程比均为 10:1。此类流量计设计用于维护高达 100 pisg 的最大压力和高达 150°F 的最高温度。流量计适用于 OEM 应用。
规格
- Maximum Flow Rate:5,191 L/min (11 ft.³/h)
- Min. flow rate:1 ft.³/h
- 说明:Polycarbonate Flowmeter, 1-11 ft.³/h, Air Stainless Steel,no Valve
- 顺序:07
- Housing material:PC
- Fitting material:Stainless Steel
- Fluid type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
- O-Ring material:Viton®
- Cat. No.:MFLB32900-14
- Min. operating temperature:0 °C (32 °F)
- 质保:1 year
- 型号:32900-14
- Turndown ratio:10:1
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Polycarbonate
- 最大压力:100 psi
- 最高运行温度:65 °C (150 °F)
- 可重复性:±1% full-scale
- 准确度:±4% full-scale