Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
13, Direct Reading PTFE/PFA Flowmeter, 1750 to 5000 ml/min, Valve, 1750 ml/min, 5000 ml/min, PTFE, PTFE, 3/8", 0,375" NPT(F)
目录编号 MFLB32051-16
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
目录编号 MFLB32051-16
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
13, Direct Reading PTFE/PFA Flowmeter, 1750 to 5000 ml/min, Valve, 1750 ml/min, 5000 ml/min, PTFE, PTFE, 3/8", 0,375" NPT(F)
Jump to:
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
耐用框架的独特组合以及用化学方法插入的触湿材料
刚性铝制框架具有PFA覆层可抗环境腐蚀
适用于超纯水或高腐蚀性溶剂的理想选择。
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium—no need to convert readings to get flow rate
  • Use with water for laboratory and industrial applications
  • Rigid aluminum frame is PFA coated to resist ambient corrosives
  • Ideal for applications involving ultrapure water or highly corrosive solvents
此类流量计适合用于蚀刻液和高纯度水(例如,半导体行业中使用的水)。每个流量计都分别在质谱仪漏气检测器上进行了测试,经认证已达到 1x10–7 sccs 氦漏气率级别或更高。选择带阀门的流量计监测和控制流量,或者选择不带阀门的流量计,只监测流量。
聚碳酸酯正面防护罩可以将读数放大 16%,方便在更远的距离读数。75 mm 流量计的额定流速为 5,000 ml/min 或以下;125 mm 流量计的额定流速为 13 L/min 及以上。所有型号均附带水关联图表。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    5000 ml/min
  • Min. flow rate:
    1750 ml/min
  • 说明:
    Direct Reading PTFE/PFA Flowmeter, 1750 to 5000 ml/min, Valve
  • 顺序:
    13
  • Housing material:
    PTFE
  • Fitting material:
    PTFE
  • Pipe size:
    3/8"
  • Process connection:
    0,375" NPT(F)
  • Cat. No.:
    MFLB32051-16
  • 质保:
    1 year
  • 型号:
    32051-16
  • Float material:
    PTFE
  • Flow Tube material:
    PTFE
  • 最大压力:
    100 psi
  • Leak integrity:
    <0,0000001 cm³/s helium
  • 最高运行温度:
    121 °C (250 °F)
  • 准确度:
    ±5% full-scale