Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
02, Panel-mount PTFE/PFA correlated flowmeter, 1/4" NPT(F), 5 to 250 ml/min, 5 ml/min, 250 ml/min, PTFE, PTFE, 1/4", 0,25" NPT(F)
目录编号 MFLB32050-02
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
目录编号 MFLB32050-02
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
02, Panel-mount PTFE/PFA correlated flowmeter, 1/4" NPT(F), 5 to 250 ml/min, 5 ml/min, 250 ml/min, PTFE, PTFE, 1/4", 0,25" NPT(F)
Jump to:
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
耐用框架的独特组合以及用化学方法插入的触湿材料
刚性铝制框架具有PFA覆层可抗环境腐蚀
适用于超纯水或高腐蚀性溶剂的理想选择。
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium—no need to convert readings to get flow rate
  • Use with water for laboratory and industrial applications
  • Rigid aluminum frame is PFA coated to resist ambient corrosives
  • Ideal for applications involving ultrapure water or highly corrosive solvents
此类流量计适合用于蚀刻液和高纯度水(例如,半导体行业中使用的水)。每个流量计都分别在质谱仪漏气检测器上进行了测试,经认证已达到 1x10–7 sccs 氦漏气率级别或更高。选择带阀门的流量计监测和控制流量,或者选择不带阀门的流量计,只监测流量。
聚碳酸酯正面防护罩可以将读数放大 16%,方便在更远的距离读数。75 mm 流量计的额定流速为 5,000 ml/min 或以下;125 mm 流量计的额定流速为 13 L/min 及以上。所有型号均附带水关联图表。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    250 ml/min
  • Min. flow rate:
    5 ml/min
  • 说明:
    Panel-mount PTFE/PFA correlated flowmeter, 1/4" NPT(F), 5 to 250 ml/min
  • 顺序:
    02
  • Housing material:
    PTFE
  • Fitting material:
    PTFE
  • Pipe size:
    1/4"
  • Process connection:
    0,25" NPT(F)
  • Cat. No.:
    MFLB32050-02
  • 质保:
    1 year
  • 型号:
    32050-02
  • Float material:
    PTFE
  • Flow Tube material:
    PTFE
  • 最大压力:
    100 psi
  • Leak integrity:
    <0,0000001 cm³/s helium
  • 最高运行温度:
    121 °C (250 °F)
  • 准确度:
    ±5% full-scale