Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
03, Series R Valveless Piston Pump Head, 0,05 mL/stroke, 0,05 ml/stroke, 90 ml/min, 5,8 cm, 8,9 cm, 5,8 cm, 4,76 mm
  MFLB07117-66
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
  MFLB07117-66
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
03, Series R Valveless Piston Pump Head, 0,05 mL/stroke, 0,05 ml/stroke, 90 ml/min, 5,8 cm, 8,9 cm, 5,8 cm, 4,76 mm
1 * 1 件
Compatible with Masterflex® L/S® or series Q drive.
  • 该泵头与Masterflex® L/S®或Q系列驱动器兼容;
  • 无阀,不存在堵塞或磨损问题;
  • 可用于低流量输送;
  • Kynar®泵体可抵挡强腐蚀性化学剂;
  • R系列泵头装配有可防止堵塞的旋转活塞,非常适用于泵送粘度达500厘泊的流体。
压力接头可接1/4英寸外径管。为完善成套装配,需订购R系列泵头和一台Masterflex(R) L/S或Q系列驱动器。使用转换接头配件连接泵头和驱动器。
不同的液体可能有不同的流量特性。
  • 直径:
    4,76 mm
  • 流速:
    0,05 ml/stroke
  • Maximum Flow Rate:
    90 ml/min
  • 说明:
    Series R Valveless Piston Pump Head, 0,05 mL/stroke
  • 高度:
    5,8 cm
  • 长度:
    8,9 cm
  • 顺序:
    03
  • 宽度:
    5,8 cm
  • 最高温度:
    100 °C (212 °F)
  • Cat. No.:
    MFLB07117-66
  • 最小流速:
    0 ml/min
  • Inlet connection:
    1/4" OD compression
  • 最大粘性:
    500 cP
  • 型号:
    07117-66
  • 最大压力:
    100 psi
  • 浸湿材料:
    Alumina ceramic, Kynar®
  • Suction lift, wet:
    4572 mm of H₂O (180" H₂O)
  • 准确度:
    ±1%
  • Outlet connection:
    1/4" OD compression
Accessories
  •  
    顺序
    说明
  • MFLA07117-99
    02
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to Series Q Drives
    1 * 1 件
  •  
    顺序
    说明
  • MFLA07115-99
    01
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive
    1 * 1 件