ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, FEP-Lined Polyethylene, 1/4" ID x 3/8" OD; 100 ft
Masterflex® Transfer Tubing, FEP-Lined Polyethylene, 1/4" ID x 3/8" OD; 100 ft
目录编号 MFLB06385-03
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, FEP-Lined Polyethylene, 1/4" ID x 3/8" OD; 100 ft
目录编号 MFLB06385-03
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
关于此项目
Bendable a low temperatures.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围:要求 FEP 具有高纯度和极佳化学惰性的地下水采样和其他采样与监测。
特点:带耐用聚乙烯护套的、具有化学惰性且无毒的 FEP 材质衬。硬质,但是可在低温下弯折。半透明。
认证:树脂符合 FDA 规定 (21 CFR 177.1550)。管根据 GMP 要求生产。
温度范围:–100 至 175°F(–73 至 80°C)
灭菌:环氧乙烷灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    1,6 mm
  • 最大压力:
    19,9 bar (288 psi)
  • 最高温度:
    79 °C (175 °F)
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, FEP-Lined Polyethylene, 1/4" ID x 3/8" OD; 100 Ft
  • 长度:
    30,5 m
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06385-03
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –73 °C (–100 °F)
  • 质保:
    Out of box
  • 工作压力:
    19,9 bar (288 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    FEP-lined PE
  • 包装规格:
    100 Feet