Masterflex® I/P® Digital Modular Drive with Benchtop Controller and Remote I/O, 0.1 to 650 rpm; 115/230 VAC
MFLA07594-00-IL
CE Compliant
CSA Certified
2 year warranty
精密的数字驱动器具备三种分配模式和易维护的精密电机,模块化模式可使您将电机和驱动器放置在方便之处。
- 最低流速为 0.0006 LPM (0.0001 GPM);采用 I/P 高性能泵头时最高流速为 19 LPM (5.0 GPM),叠用两个 I/P Easy-Load 泵头或标准泵头时最高流速为 26 LPM (6.9 GPM)
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
- 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
- 电机性能强大,可叠放两个泵头以提高流速,胜任多通道应用
- 远程控制能力
- - 速度控制输入:0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V
- – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
- – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
- – 转速计输出:0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。
: 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
- Maximum Flow Rate:19000 ml/min
- Power:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A
- Cloud connected:No
- 控制类型:Digital Variable Speed
- 频率:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- 电压:90 - 260 VAC
- 说明:I/P Digital Modular Drive w/ Remote I/O; 650 rpm
- 顺序:05
- Environmentally Preferable:
- 型号:07594-00
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,3437")
- Controller width:211 mm (8,3281")
- Digital dispensing:Yes
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:3/8
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:No
- 电流:4,5 A
- 电机:280 W
- 速度:Variable
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- Housing material:ABS plastic and aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:IL
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2