ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Digital Drive with Easy-Load® Pump Head, Powder-Coated Steel Housing; 115/230 VAC
Masterflex® I/P® Digital Drive with Easy-Load® Pump Head, Powder-Coated Steel Housing; 115/230 VAC
Catalog # MFLA77964-30-USS
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
undefined
Masterflex® I/P® Digital Drive with Easy-Load® Pump Head, Powder-Coated Steel Housing; 115/230 VAC
Catalog # MFLA77964-30-USS
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
精密数字驱动器有三种分配模式和精密低维护电机。
  • 随附泵管的流量范围为 0.001 LPM 至 8.0 LPM
  • 外壳防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66)
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
  • 通过防水连接进行遥控
  • – 速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节
  • – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
  • – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
  • – 转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路之间进行调节
这些泵系统提供坚固的性能和精确的数字控制。非常适用于实验室、生产和工业环境(其中包括制药、食品&饮料、乳制品、化学品、制造和水处理)中的流体输送、分配和计量应用。外壳的防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66),完全密封,易于清洗,能耐受常用的洗涤液和消毒液。
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。选择泵管尺寸,输入所需流速 — 用所需转速驱动锁。
Delivery: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头
  • Maximum Flow Rate:
    8000 ml/min
  • Power:
    115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
  • 准确度:
    ±0,1%
  • Cloud connected:
    No
  • 控制类型:
    Variable-Speed Digital
  • 频率:
    50/60 Hz
  • 最小流速:
    1 ml/min
  • 通道数量:
    1
  • Pump series:
    I/P
  • 电压:
    115/230 VAC
  • 说明:
    I/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpm
  • 高度:
    32,72 cm
  • 长度:
    50,01 cm
  • 顺序:
    11
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    77964-30
  • 负载循环:
    Continuous
  • Anti-drip:
    Yes
  • Digital dispensing:
    Yes
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Max. flow rate per channel:
    8000 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    1 ml/min
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Tubing sizes accepted:
    I/P® 26, 73, 82
  • Washdown capable:
    Yes
  • 电流:
    4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
  • 管:
    06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
  • 驱动器:
    77420-20 (I/P® Digital Drive)
  • 滚筒数量:
    3
  • 质保:
    2 years
  • 包装规格:
    1
  • 泵压头:
    77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)
  • 宽度:
    28,27 cm
  • Housing material:
    Powder-coated steel
  • Electrical plug type:
    USS
  • Max. RPM:
    650 rpm