Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S®计算机兼容的数字驱动器,Avantor®
22, L/S® Digital Drive, Computer-Compatible, 0,02 to 100 rpm; 115/230 VAC, USS, 4, 566 ml/min, 100 rpm, ABS plastic and aluminium, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
目录编号 MFLA07551-30-USS
2 year warranty
CE Compliant
Masterflex® L/S®计算机兼容的数字驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA07551-30-USS
2 year warranty
CE Compliant
Masterflex® L/S®计算机兼容的数字驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S®计算机兼容的数字驱动器,Avantor®
22, L/S® Digital Drive, Computer-Compatible, 0,02 to 100 rpm; 115/230 VAC, USS, 4, 566 ml/min, 100 rpm, ABS plastic and aluminium, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
将这款数字驱动器接入电脑,即可用于自动化实验室和自动化的工艺应用;它也可用作独立的分配泵。
  • 精密数字驱动器具有免维护高精度的电机和全新的图形界面,使设置和操作前所未有地轻松
  • 使用L/S泵管,流速范围为0.001 - 3400毫升/分。流速取决于驱动器转速和泵管尺寸。
  • 图形LCD显示四种操作模式,分别是持续运行、定时分配、重复分配和按量分配。可持续查看泵性能。
  • 菜单驱动式界面便于编程和操作,并提供七种语言供您选择
  • 按量分配——以毫升为单位,每次可分配0.001 - 9999毫升;重复分配——可设置1 - 9999个分配周期;或定时分配——每次分配周期的时间间隔(1秒 - 99小时、59分钟、59秒)
  • 无刷免维护电机具有±0.1%的速度控制精度,调节比为6000:1
  • 可通过RS-232或USB接口与电脑连接
  • 通过驱动器上的DB25母接口进行远程控制:
  • --速度控制输入0 - 20 mA、4 - 20 mA,或0 - 10V;
  • --泵送方向要求开集电极或触点闭合;
  • --开启/停止/充液要求开集电极或触点闭合;
  • --流速计输出0 - 20 mA、4 - 20 mA,或0 - 10V,开集电极
这些精密驱动器可进行模拟远程控制,并有简单的编程——是自动化工艺应用的理想选择。驱动器可设置分配间隔,即分配周期间的延迟时间,从而更方便且自动化地进行分配。可编程设置的校准确保了分配和显示的精确度——驱动器为每种泵管尺寸存储有一个校准值。
通过操作简单的覆膜键盘设置驱动器;键盘锁定功能可保护设置。电机可逆,便于在泵送之前或之后冲洗泵管,亦可往两个方向泵送流体。
 : Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
 : 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22插座。这些型号会随附指定国家的插头/电线套装;敬请在订购时注明最终目的国。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    566 ml/min
  • Power:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • 说明:
    L/S® Digital Drive, Computer-Compatible, 0,02 to 100 rpm; 115/230 VAC
  • 顺序:
    22
  • Housing material:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    USS
  • Max. RPM:
    100 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    4
  • Open-head sensor:
    No
  • Cloud connected:
    No
  • Drive length:
    254 mm (10")
  • 电流:
    2,2 A
  • Motor hp:
    1/10
  • 频率:
    50/60 Hz
  • 质保:
    2 years
  • Remote I/O:
    RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 型号:
    07551-30
  • Reversible motor:
    Yes
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Digital dispensing:
    Yes
  • 电机:
    75 W
  • Drive width:
    216 mm (8,5")
  • 控制类型:
    Digital
  • Cat. No.:
    MFLA07551-30-USS
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Drive height:
    216 mm (8,5")
  • 速度:
    Variable
  • Pump series:
    L/S
  • 电压:
    90 - 260 VAC
  • Washdown capable:
    No
  • Speed control:
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • Min. RPM:
    0,02 rpm
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-97
    Handheld Remote Controller; DB25(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色
    长度
    可用库存
    Price
  • MFLA22050-60
    USB cable; type A male to type B male
    米色
    10 ft.
    Log in 查看库存
    1 * 10 Feet
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA22050-54
    Interface cable with DB9 male/DB9 female connectors
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-92
    Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-94
    DB25 Male connector; for creating your own cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-12
    3
    Leak Detector Sensor with Plastic Catch Basin
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-10
    1
    Leak Detector Sensor
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input