Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
44, Digital Drive with Open-Head Sensor, 100 rpm, 115/230 VAC, USS, 4, 566 ml/min, 100 rpm, ABS plastic and aluminium, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
目录编号 MFLA07522-38-USS
2 year warranty
CE Compliant
ETL Canada listed
ETL listed
ISO9001
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA07522-38-USS
2 year warranty
CE Compliant
ETL Canada listed
ETL listed
ISO9001
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
44, Digital Drive with Open-Head Sensor, 100 rpm, 115/230 VAC, USS, 4, 566 ml/min, 100 rpm, ABS plastic and aluminium, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
精密数字驱动器拥有免维护,高精度的发动机和图形界面—,让设置和操作前所未有地轻松!
  • 使用 L/S 泵管时流速为 0.001 至 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 防滴漏功能,确保分配准确性
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
这些精密驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单 — 非常适用于自动化过程应用。驱动器采用可编程分配间隔,可设置分配周期之间的延迟时间,方便实现自动化分配。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。
通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。电机可反转,便于您在泵送前后进行泵管冲洗,并以任意方向泵送流体。-->
Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    566 ml/min
  • Power:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • 说明:
    Digital Drive with Open-Head Sensor, 100 rpm, 115/230 VAC
  • 顺序:
    44
  • Housing material:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    USS
  • Max. RPM:
    100 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    4
  • Open-head sensor:
    Yes
  • Cloud connected:
    No
  • Drive length:
    254 mm (10")
  • 电流:
    2,2 A
  • Motor hp:
    1/10
  • 频率:
    50/60 Hz
  • 质保:
    2 years
  • Remote I/O:
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 型号:
    07522-38
  • Reversible motor:
    Yes
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Digital dispensing:
    Yes
  • 电机:
    75 W
  • Drive width:
    216 mm (8,5")
  • 控制类型:
    Digital Variable Speed
  • Cat. No.:
    MFLA07522-38-USS
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Drive height:
    216 mm (8,5")
  • 速度:
    Variable
  • Pump series:
    L/S
  • 电压:
    90 - 260 VAC
  • Washdown capable:
    No
  • Speed control:
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • Min. RPM:
    0,02 rpm
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-94
    DB25 Male connector; for creating your own cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-97
    Handheld Remote Controller; DB25(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-92
    Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-12
    3
    Leak Detector Sensor with Plastic Catch Basin
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-10
    1
    Leak Detector Sensor
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input