Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 115/230 VAC, AU, 1, 560 ml/min, 200 rpm, Painted steel, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,5 A
MFLA77200-20-AU
1 year warranty
ISO9001
可叠放便携式泵驱动器可在有限空间内发挥多种功能。
- 流速:2.1 至 560 mL/min;流速取决于驱动器转速和管尺寸。
- 紧凑型可叠放驱动器尺寸为 5-3/8"长 x 5-3/16"宽 x 4-1/2"高 —非常适用于小工作区域。
- 涂漆钢壳为 IP22 防护等级。驱动器外壳具有滴水防护功能。
- 独立的单匝速度控制和带绿色电源指示灯的开关;在打开/关闭泵的同时保持速度设定。
- 按下 MAX(最大值)按钮可以最大转速运行泵—用以灌注或快速冲洗泵管。
- 双向永磁直流电机可使泵体双向工作。
- 远程控制选项在泵的背部。通过触点闭合运行/停止泵。
- 驱动器可容纳两类泵头:标准型和 Easy-Load®。
紧凑型驱动器可对 Masterflex® C/L® 管式泵进行完美升级。当您需要以更高速度泵送液体但是实验室空间又有限时,此款驱动器是您的最佳选择。
请将这些驱动器搭配尺寸为L/S® 13、L/S® 14、L/S® 16、L/S® 25、L/S® 17的L/S®精密泵管使用。其中,L/S® 17和L/S® 25两种尺寸的泵管建议仅使用硅和C-FLEX®泵管材质。
- Maximum Flow Rate:560 ml/min
- Power:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,5 A
- 说明:L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 115/230 VAC
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:AU
- Max. RPM:200 rpm
- No. of pump heads accepted:1
- Open-head sensor:No
- Cloud connected:No
- Drive length:165 mm (6,5")
- 电流:0,5 A
- 频率:50/60 Hz
- 质保:1 year
- Remote I/O:Start/stop via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load
- Digital dispensing:No
- 电机:6 W
- Drive width:133 mm (5,25")
- 控制类型:Analog
- Cat. No.:MFLA77200-20-AU
- Drive IP rating:IP 22
- Drive height:114 mm (4,5")
- 速度:Variable
- Pump series:L/S
- 电压:90 - 260 VAC
- Washdown capable:No
- Speed control:±5%
- Min. RPM:35 rpm