Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
08, Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 5/8" ID x 1-3/8" OD; 25 ft, 15,9 mm (0,625"), 9,5 mm, 35 mm (1,375"), 橡胶, 7,6 m, 黑色
  MFLB96143-15
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
  MFLB96143-15
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
08, Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 5/8" ID x 1-3/8" OD; 25 ft, 15,9 mm (0,625"), 9,5 mm, 35 mm (1,375"), 橡胶, 7,6 m, 黑色
1 * 25 Feet
Suitable for vacuum use.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围:一般实验室和工业用途的真空和压力应用。
特点:管壁厚,柔性好。
认证:无。
温度范围:0 至 150°F(–18 至 65°C)
灭菌:环氧乙烷或 15 psi (1.0 bar) 下高压灭菌 30 分钟。
  • Tubing ext.Ø:
    35 mm (1,375")
  • Tubing int.Ø:
    15,9 mm (0,625")
  • 壁厚:
    9,5 mm
  • 颜色:
    黑色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 5/8" ID x 1-3/8" OD; 25 ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    08
  • Tubing material:
    橡胶
  • 最高温度:
    65 °C (150 °F)
  • Cat. No.:
    MFLB96143-15
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –18 °C (0 °F)
  • 工作压力:
    52 psi
  • 型号:
    96143-15
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最大压力:
    3,6 bar (52 psi)
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • 透明度:
    Opaque