ContactUsLinkComponent
Masterflex® Low-Density Polyethylene (LDPE) Tubing, 1/4" x 3/8"; 100 Ft
Masterflex® Low-Density Polyethylene (LDPE) Tubing, 1/4" x 3/8"; 100 Ft
Catalog # MFLB95876-05
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
undefined
Masterflex® Low-Density Polyethylene (LDPE) Tubing, 1/4" x 3/8"; 100 Ft
Catalog # MFLB95876-05
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
About this item
General low pressure and temperature tubing.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用:一般低压低温应用,仪表应用、腐蚀性气体及食品加工应用。
特征: 具有良好的外形稳定性,耐多种化学制品、溶剂、腐蚀性气体浸蚀。半透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1520); 满足USDA的要求。
温度范围: -100 至175°F(-73至80°C)。
消毒:环氧乙烷。
  • Tubing ext.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    1,6 mm
  • 最大压力:
    8,62 bar (125 psi)
  • 最高温度:
    79 °C (175 °F)
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Low-Density Polyethylene (LDPE) Tubing, 1/4" x 3/8"; 100 Ft
  • 长度:
    30,5 m
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –73 °C (–100 °F)
  • 工作压力:
    8,62 bar (125 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    低密度聚乙烯
  • 包装规格:
    100 Feet