Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ 2001, 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
目录编号 MFLB95716-29
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
关于此项目
带超平滑惰性内孔的共挤塑软管,具有优异的耐化学腐蚀性能。
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
应用范围: 适用于化学处理和一般工业应用。担心萃取物问题的食品和饮料应用。
特点: Norprene 热塑弹性体外层护套带有化学惰性 Tygon® 内孔,具备出色的耐化学性。不含塑化剂,防止萃取物。长挠曲寿命。米色不透明。
认证: 符合 FDA 规定
温度范围: –71 到 165°F(–60 到 74°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。
- Tubing ext.Ø:19,1 mm (0,75")
- Tubing int.Ø:12,8 mm (0,5")
- 壁厚:3,2 mm
- 最大压力:0,8 bar (12 psi)
- 最高温度:73 °C (165 °F)
- 颜色:米色
- 说明:Transfer Tubing, Versilon™ 2001, 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
- 长度:15,2 m
- 顺序:01
- Environmentally Preferable:
- 型号:95716-29
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- 最小温度:–57 °C (–71 °F)
- 工作压力:0,8 bar (12 psi)
- 透明度:Opaque
- Tubing material:Versilon™ 2001
- 包装规格:50 Feet