ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
目录编号 MFLB95710-50
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
目录编号 MFLB95710-50
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
关于此项目
Stay compliant with food applications.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 5/16" ID x 7/16" OD
应用范围:食品、乳制品、饮料等行业的理想选择。
特点: 耐热、耐臭氧、耐紫外光;抗老化;无氧化性;具有优异的耐酸、耐碱性。米色不透明。
认证: 弹性体符合 FDA (21 CFR 177.2600) 和 NSF(标准 51)规定。管根据 GMP 要求生产。
温度范围: -60 到 275°F(-51 到 135°C)
灭菌: 高压灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    11,1 mm (0,4375")
  • Tubing int.Ø:
    8 mm (0,3125")
  • 壁厚:
    1,6 mm
  • 最大压力:
    0,6 bar (8 psi)
  • 最高温度:
    135 °C (275 °F)
  • 颜色:
    米色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    95710-50
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –51 °C (–60 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 工作压力:
    0,6 bar (8 psi)
  • 透明度:
    Opaque
  • Tubing material:
    Tygon® A-60-F
  • 包装规格:
    50 Feet