Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 聚乙烯燃料和润滑剂管,Avantor®
02, Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant, 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft, 6,4 mm (0,25"), 1,6 mm, 9,6 mm (0,375"), Tygon® Fuel and Lubricant, 15,2 m, 黄色
  MFLB95633-03
CE certificate
Masterflex® 聚乙烯燃料和润滑剂管,Avantor®
  MFLB95633-03
CE certificate
Masterflex® 聚乙烯燃料和润滑剂管,Avantor®
Masterflex® 聚乙烯燃料和润滑剂管,Avantor®
02, Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant, 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft, 6,4 mm (0,25"), 1,6 mm, 9,6 mm (0,375"), Tygon® Fuel and Lubricant, 15,2 m, 黄色
1 * 50 Feet
No swelling or embrittlement.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
材质: TYGON F-4040-A
应用范围: 燃料和工业用润滑油、汽油、煤油、加热油、切削化合物,以及乙二醇冷却液。耐受大多数碳氢化合物。
特点: 抗脆化和溶胀,耐臭氧和紫外线,萃取率低。半透明黄色。
认证: 管根据 GMP 要求生产。
温度范围: -35 到 165°F(-37 到 74°C)
灭菌: 不推荐。
  • Tubing ext.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    1,6 mm
  • 颜色:
    黄色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant, 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    02
  • Tubing material:
    Tygon® Fuel and Lubricant
  • 质保:
    1 year
  • 工作压力:
    2,1 bar (30 psi)
  • 型号:
    95633-03
  • GMP compliant:
    Yes
  • 透明度:
    Translucent
  • 最高温度:
    73 °C (165 °F)
  • Cat. No.:
    MFLB95633-03
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • 最小温度:
    –37 °C (–35 °F)
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最大压力:
    2,1 bar (30 psi)
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No