Masterflex® 六通道注射泵,Avantor®
Six Channel Syringe Pump, 230v, 12,06 cm, 38,73 cm, 266,7 mm, 22,3 ml/min, 6, 230 VAC
目录编号 MFLB75900-55
CE Compliant
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Jump to:
Product Details & Documents
六通道注射泵可抽取和灌注。
- 经济型泵即可抽取,也可灌注。
- 此种泵支持41个命令,重复次数和重复时间无限。
- 内置操作锁定功能可阻止意外或未授权的参数设置改变。
编程功能
使用编程命令使泵可以指定量分配,自动改变速度,泵送方向,程序暂停,外部或用户输入,以及向其它设备发送或接收信号。非易失性存储器可储存所有的设定参数,泵送程序在启动泵程序之上。
可编程使蜂鸣器在报警条件发生或泵送程序完成时发出报警。注射清洗模式能以最高速度灌注或再填充注射管,可清除管内空气或填充注射管。多功能泵送使泵可以微升/小时,微升/分,毫升/小时和毫升/分为单位灌注或抽取。
通讯功能
使用单一通讯端口即可连接至多100台泵至计算机上。网络通信协议使网络可同时向10台泵传送爆炸性的信息,可使实验室参数设置一致。
可操作通讯协议应用错误检测功能,可确保完全可靠地信号传送,消除了断路或电磁干扰引起的错误。
规格
- Power:230 VAC
- 说明:Six Channel Syringe Pump, 230v
- 高度:12,06 cm
- 长度:38,73 cm
- 宽度:266,7 mm
- Max. flow rate per syringe:22,3 ml/min
- No. of syringes:6
- Cat. No.:MFLB75900-55
- 质保:2 years
- Syringe size accepted:60 ml
- 可重现性:±1%
- Linear force:100 lbs.
- 准确度:±1%