Masterflex® 具有输入/输出功能、用于流量监测和控制的流量积算仪,Avantor®
Power and communication cable with 15-pin D-connector
目录编号 MFLB33401-90
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Product Details & Documents
可显示瞬时流速、总流速和累计流速。
- 内置流量线性化电路(流量曲线 10 点线性化处理)
- 多达 47 种不同的体积流量和质量流量工程单位
- 流速显示为 13mm (0.51") 大数字,总量显示为 5.5mm (0.21") 大数字
- 数字 RS-232 接口(多达 64 个设备的多滴功能需要使用 RS-485)
- 设计小巧,适合于装置中安装、面板上安装、壁挂式安装或现场安装等应用
- 用户可编程、光学隔离式脉冲输出
- 两个可编程的光学隔离式数字输出
- 配备流量控制器,可通过本地 LCD 或数字接口实现设定点命令控制
- 缓升/缓降能力高达 16 步的可编程设定点表
- 免费的配置和监测实用软件
这些积算仪适用的流量计和控制器配备有需要提供流量指示/控制和积算仪或报警功能的电压或电流输入和输出接口。这些流量积算仪可用于需要通过光学隔离式脉冲输出或串行通信实现流速和/或积算仪功能再传输的场合。可通过键盘轻松实现对流量控制器的本地或可编程设定点控制。当发出流量报警或发生积算仪事件时,可通过可编程、光学隔离式数字输出轻松激活用户提供的设备。
图形 LCD 显示屏用 ½” (13 mm) 大数字显示流量,用 0.21" (5.5 mm) 大数字显示总量,可设置为同时显示流量参数的不同组合:流速、积算仪、流量报警和诊断事件。可通过 6 按钮密码保护键盘驱动的简单用户界面菜单,轻松访问所有配置参数设置。
如下所示的积算仪套件使您能够根据流量计和控制器的输入/输出电源要求为您的积算仪提供电源,同时也是未配备电源或通信电缆时的必备仪表。32650-92 和 -94 等套件只是安装支架,需要搭配用户提供的定制电缆。
规格
- 说明:Power and communication cable with 15-pin D-connector
- Cat. No.:MFLB33401-90
- 最小流速:0 L/min
- 型号:33401-90