Masterflex® Differential Pressure Flowmeter, Mass, 100 mL/min Gases
目录编号 MFLB32908-59
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
CE Compliant
NIST traceable
关于此项目
质量流量计基于层流技术设计,用途广泛精度高。
- 精确度为读数的 ±0.8%,±0.2% 满量程;±0.2% 可重复性
- 测量 30 种标准气体 — 用户可从显示屏选择
- 100:1 降载比,范围为 1 CSSM 满量程至 1000 SLPM
- 有具备 4 至 20 mA 输出或积算仪的型号可选
该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。与热质量流量计相比,LFE 设计可以在 10 毫秒内提供超快速响应,而且是“瞬时”完成,
无预热时间。
是编程装置以便使用只需要显示屏周围的集成键盘。0 至 5 VDC 输出可将流量值传送至远程显示器、记录仪或控制器以调节阀门或泵。
对于便携式流量计应用,可订购“配件”下面列出的电池组。
Delivery: 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆 32929-89,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
- Maximum Flow Rate:100 ml/min
- Min. flow rate:1 ml/min
- Output:0 to 5 VDC
- 准确度:±(0,8R + 0,2FS)
- 通信接口:RS-232
- 显示器类型:7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 最大压力:145 psi
- 功率:115/230 VAC
- 说明:Flowmeter, mass, differential pressure, for gases, 1 to 100 ml/min
- 长度:6,03 cm
- 顺序:05
- Environmentally Preferable:
- 型号:32908-59
- 浸湿材料:302 and 303 SS, Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum
- Max. particulate size:20 µm
- Min. operating temperature:–10 °C (14 °F)
- Turndown ratio:100:1
- 宽度:1,25"
- 最高运行温度:50 °C (122 °F)
- 输入:0 to 5 VDC and RS-232
- 认证:Yes
- 连接:8-pin circular mini-DIN
- 高度:4,25"
- 可重复性:±0,2%
- 响应时间:10 ms
- 质保:1 year
- 包装规格:1
- Fluid type:Gas
- Gas type:Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
- Media type:Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
- Process connection:1/8" NPT(F)