Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 10 to 100 mL/min
目录编号 MFLB07090-62
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
2 year warranty
关于此项目
与大多数Masterflex® L/S®驱动器兼容。
- 聚四氟乙烯和玻璃浸湿部件可保持流体的纯净;
- 适合于泵送通过过滤器或加压系统;
- 当泵停输时,泵进口处的止回阀可保持进口处于自吸状态至多两小时。
随机配备:安装工具和连接部件(注:Masterflex®驱动器需使用长轴泵头,不可使用此类泵头);
维修工具套件含:一片膜片,两套止回阀组件,two drive-tang boots ,一支安装扳手,和使用说明书;外部聚四氟乙烯脚踩阀可维持自吸状态,需另购,见下栏。
Delivery: Includes mounting tools, coupling hardware, and service kit.
- Maximum Flow Rate:100 ml/min
- 最小流速:10 ml/min
- 通道数量:1
- Pump series:L/S
- 说明:PTFE-diaphragm pump head, 10 to 100 ml/min
- 高度:137 mm
- 长度:140 mm
- 顺序:01
- Environmentally Preferable:
- 型号:07090-62
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:100 ml/min
- Min. flow rate per channel:10 ml/min
- Occlusion:Not Applicable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:40 - 400 rpm
- Suction lift:3 m (10 ft.)
- 质保:1 year
- 包装规格:1
- 宽度:76 mm
- Housing material:PTFE and aluminium