ContactUsLinkComponent
Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 80 to 800 mL/min
  MFLB07090-42
2 year warranty
undefined
Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 80 to 800 mL/min
  MFLB07090-42
2 year warranty
与大多数Masterflex® L/S®驱动器兼容。
  • 聚四氟乙烯和玻璃浸湿部件可保持流体的纯净;
  • 适合于泵送通过过滤器或加压系统;
  • 当泵停输时,泵进口处的止回阀可保持进口处于自吸状态至多两小时。
随机配备:安装工具和连接部件(注:Masterflex®驱动器需使用长轴泵头,不可使用此类泵头);
维修工具套件含:一片膜片,两套止回阀组件,two drive-tang boots ,一支安装扳手,和使用说明书;外部聚四氟乙烯脚踩阀可维持自吸状态,需另购,见下栏。
 : Includes mounting tools, coupling hardware, and service kit.
  • Maximum Flow Rate:
    800 ml/min
  • 最小流速:
    80 ml/min
  • 通道数量:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • 说明:
    PTFE-diaphragm pump head, 80 to 800 ml/min
  • 高度:
    137 mm
  • 长度:
    165 mm
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    07090-42
  • Gear ratio:
    1:1
  • Max. flow rate per channel:
    800 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    80 ml/min
  • Occlusion:
    Not Applicable
  • Open-head sensor:
    No
  • Optimum RPM range:
    40 - 400 rpm
  • Suction lift:
    4,9 m (16 ft.)
  • 质保:
    1 year
  • 包装规格:
    1
  • 宽度:
    76 mm
  • Housing material:
    PTFE and aluminium