ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 ft
目录编号 MFLB06448-21
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 ft
目录编号 MFLB06448-21
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
关于此项目
Keeps shape and cleanliness.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围: 通用液体和气体应用
特点 非粘性,无缝。不透明,琥珀色。
认证: 管根据 GMP 要求生产。
温度范围: -15 到 158° F(-26 到 70° C)
灭菌: 环氧乙烷。
  • Tubing ext.Ø:
    12,8 mm (0,5")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    1,8 bar (17 psi)
  • 最高温度:
    70 °C (158 °F)
  • 颜色:
    棕色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Gum Rubber, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06448-21
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –26 °C (–15 °F)
  • 工作压力:
    17 psi
  • 透明度:
    Opaque
  • Tubing material:
    Gum rubber
  • 包装规格:
    25 Feet