ContactUsLinkComponent
Masterflex® Chemically Inert Metering Valve, 1800 mL/min
Masterflex® Chemically Inert Metering Valve, 1800 mL/min
目录编号 MFLB06394-04
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
undefined
Masterflex® Chemically Inert Metering Valve, 1800 mL/min
目录编号 MFLB06394-04
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
关于此项目
Easily meter corrosive fluids or gases.
  • Just turn—eight turns fully open or close valv
非常适于计量腐蚀性流体和气体 — 所有触液件均为 CTFE 和 PTFE。外壳和手柄由铝制成。拧八圈将完全打开或关闭阀。最大压力为 75 psi,最大温度为 150°F (93°C);孔口尺寸为 1/4"。
  • Connection Type:
    NPT(F)
  • Port Size:
    0,125 NPT(F)
  • 最大压力:
    5,2 bar (75 psi)
  • 说明:
    Chemically Inert Metering Valve, 1800 ml/min
  • 顺序:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06394-04
  • 浸湿材料:
    PCTFE and PTFE
  • 最高温度:
    65 °C (150 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 孔口:
    3,18 mm (0,125")
  • 包装规格:
    1
  • Housing material:
    Aluminium
  • Cv:
    0,15
  • Inlet port:
    1/8" NPT(F)
  • Max. flow rate for air:
    30000 ml/min (30 L/min)
  • Max. flow rate for water:
    1800 ml/min (1,8 L/min)
  • Outlet port:
    1/8" NPT(F)