Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
10, 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max, UNF, 1/4"-28 UNF, 1/4"-28 UNF, Three-Way
目录编号 MFLB01540-12
CE Compliant
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
Product Details & Documents
最适合用于高纯流体和腐蚀性流体。
- 所有浸润部件材质均为惰性PTFE
- 最大程度降低死体积,减少残留液问题
额定真空度为26" Hg,最高流体温度为158°F (70°C)。所有阀都含有15""""的导线。阀门小巧轻便——几乎可以安装在任何地方。 1/16" 孔的阀门只有底部有安装口,3/32" 和5/32" 孔的阀门顶部和底部都有安装口。
规格
- Connection Type:UNF
- 说明:3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
- 顺序:10
- Flow pattern:Three-Way
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
- 最高温度:70 °C (158 °F)
- Cat. No.:MFLB01540-12
- 功率:24 VDC, 4 W
- 质保:2 years
- 孔口:1,5875 mm (0,0625")
- 型号:01540-12
- 响应时间:20 ms
- 最大压力:2 bar (30 psi)
- 浸湿材料:PTFE