Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
06, 2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed valves 5/32 24VDC, NPT(F), 1/8" NPT(F), 1/8" NPT(F), 0,125 NPT(F), Two-Way, Normally Closed
目录编号 MFLB01540-08
CE Compliant
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
目录编号 MFLB01540-08
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE Compliant
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
06, 2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed valves 5/32 24VDC, NPT(F), 1/8" NPT(F), 1/8" NPT(F), 0,125 NPT(F), Two-Way, Normally Closed
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
最适合用于高纯流体和腐蚀性流体。
  • 所有浸润部件材质均为惰性PTFE
  • 最大程度降低死体积,减少残留液问题
额定真空度为26" Hg,最高流体温度为158°F (70°C)。所有阀都含有15""""的导线。阀门小巧轻便——几乎可以安装在任何地方。 1/16" 孔的阀门只有底部有安装口,3/32" 和5/32" 孔的阀门顶部和底部都有安装口。
规格
  • Connection Type:
    NPT(F)
  • Port Size:
    0,125 NPT(F)
  • 说明:
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed valves 5/32 24VDC
  • 顺序:
    06
  • Flow pattern:
    Two-Way, Normally Closed
  • Inlet port:
    1/8" NPT(F)
  • Outlet port:
    1/8" NPT(F)
  • 最高温度:
    70 °C (158 °F)
  • Cat. No.:
    MFLB01540-08
  • 功率:
    24 VDC, 8 W
  • 质保:
    2 years
  • 孔口:
    3,96748 mm (0,1562")
  • 型号:
    01540-08
  • 响应时间:
    30 ms
  • 最大压力:
    1,2 bar (18 psi)
  • 浸湿材料:
    PTFE
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB01540-55
    Mounting Flange for Solenoid Valves
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB01540-50
    Two-Way Valve Mounting Clip; 1" Diameter Models