ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B. Reinforced, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B. Reinforced, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
目录编号 MFLB95360-51
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B. Reinforced, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
目录编号 MFLB95360-51
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
关于此项目
Keeps visual track of samples.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 3/8" ID x 5/8" OD
材质: TYGON® 2475 I.B。
应用范围: 制药和化妆品加工、去离子水系统、细胞收获和培养皿加工系统、化学品输送、防腐无菌灌装线。
特点: 不含增塑剂,内表面光滑(抑制颗粒物聚积和细菌生长),无毒。透明。
认证: 树脂符合 FDA 规定 (21 CFR 177.1550) 且满足 NSF 标准。管根据 GMP 要求生产。
温度范围: -94 至 125°F(-70 至 52℃)
灭菌: 环氧乙烷灭菌或 γ-射线照射灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    16 mm (0,625")
  • Tubing int.Ø:
    9,5 mm (0,375")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    14,5 bar (210 psi)
  • 最高温度:
    52 °C (125 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B. Reinforced, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    95360-51
  • Bend radius:
    25,4 mm (1")
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    USP
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes, up to 45 kGy
  • 最小温度:
    –70 °C (–94 °F)
  • 最大真空度:
    760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 工作压力:
    14,5 bar (210 psi)
  • 透明度:
    Clear
  • Tubing material:
    Tygon® 2475 I.B.
  • 包装规格:
    50 Feet