ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 5/8" OD; 10 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 5/8" OD; 10 Ft
目录编号 MFLB06414-20
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 5/8" OD; 10 Ft
目录编号 MFLB06414-20
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
关于此项目
Won't crack or oxidize.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
材质: Tygon® E-3603 真空型
应用范围: 一般实验室、食品和饮料、生物制药。73°F (23°C) 温度下 29.9” Hg (760 mm Hg) 真空服务。
特点: 非 DEHP,不含邻苯二甲酸酯的增塑剂。柔韧、可生物降解、抗开裂、无毒、无氧化性。透明。
认证: USP VI 类和 NSF 51
温度范围: 脆化温度为 –51F (–46°C)。
灭菌: 环氧乙烷或 250°F (121°C)、15 psi (1 bar) 下高压灭菌 30 分钟。
  • Tubing ext.Ø:
    16 mm (0,625")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    4,8 mm
  • 最大压力:
    3,7 bar (53 psi)
  • 最高温度:
    74 °C (165 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 5/8" OD; 10 Ft
  • 长度:
    3 m
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06414-20
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    3 m (10 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –46 °C (–51 °F)
  • 最大真空度:
    759 mm Hg (29,9" Hg)
  • 工作压力:
    3,7 bar (53 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    Tygon® E-Lab (E-3603)
  • 包装规格:
    10 Feet