ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 1/2" OD; 100 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 1/2" OD; 100 Ft
目录编号 MFLB06405-10
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 1/2" OD; 100 Ft
目录编号 MFLB06405-10
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
CE certificate
关于此项目
Ideal for general-purpose applications.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 5/16" ID x 9/16" OD
应用:普通功能实验室使用。
特性:特征:良好的抗化学腐蚀性和抗研磨性,无嗅,无毒;透明。
认证:泵管依据GMP制造。
温度范围: –45 至 180°F (–43 至 82°C)。
消毒:环氧乙烷。
  • Tubing ext.Ø:
    12,8 mm (0,5")
  • Tubing int.Ø:
    8 mm (0,3125")
  • 壁厚:
    2,4 mm
  • 最大压力:
    3,8 bar (55 psi)
  • 最高温度:
    82 °C (180 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 1/2" OD; 100 Ft
  • 长度:
    30,5 m
  • 顺序:
    19
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06405-10
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –43 °C (–45 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 工作压力:
    3,8 bar (55 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    乙烯基
  • 包装规格:
    100 Feet