ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, PVC, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
  MFLB96605-10
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PVC, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
  MFLB96605-10
Stop oxidation and bacteria problems.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
Cole-Parmer PVC 泵管挠性很强,管身透明,抗氧化,细菌和多种化学品。该泵管管符合FDA (21 CFR 175.300) 规范,并达到 USP VI 级和 USDA 要求,以及 3A 无菌标准,非常适合食品和饮料加工,以及制药/生物技术应用。这种泵管的工作温度范围为 -41 至 165 F (-41 至 74 C)。 可以使用环氧乙烷或伽马射线消毒。注意:不建议使用高压灭菌器消毒。
  • Tubing ext.Ø:
    16 mm (0,625")
  • Tubing int.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    4,5 bar (65 psi)
  • 最高温度:
    74 °C (165 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, PVC, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    96605-10
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最小温度:
    –41 °C (–41 °F)
  • 工作压力:
    65 psi
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    聚氯乙烯
  • 包装规格:
    50 Feet