ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" OD; 100 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" OD; 100 Ft
目录编号 MFLB95637-02
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" OD; 100 Ft
目录编号 MFLB95637-02
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
关于此项目
No plasticizers.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
材质: C-544-A I.B。
应用范围: 磨损性粘稠砂浆输送、仪器控制线路、食品和化妆品加工以及冷却液回收系统。
特点: 异常出色的耐磨损性和抗撕裂性;对油、油脂和燃料有极高的耐受性。无增塑剂。透明。
符合 FDA、NSF 51 和 NSF 61 的规定
温度范围: -100° 至 180°F(-73.3° 至 82.2°C)。
  • Tubing ext.Ø:
    19,1 mm (0,75")
  • Tubing int.Ø:
    12,8 mm (0,5")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    13,4 bar (195 psi)
  • 最高温度:
    82 °C (180 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, 1/2" ID x 3/4" OD; 100 Ft
  • 长度:
    30,5 m
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    95637-02
  • Length per pack:
    30,5 m (100 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-61
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –73 °C (–100 °F)
  • 质保:
    Out of box
  • 工作压力:
    13,4 bar (195 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    Versilon™ C-544-A IB
  • 包装规格:
    100 Feet