Masterflex® I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, ATEX Zone 2, White PPS Housing, SS Rotor
目录编号 MFLA77602-80
关于此项目
快速简单的泵管更换—仅需数秒即可更换泵管和转换流体。
- 能兼容多个泵管尺寸,最大化了灵活性
- 自动的泵管定位无需用户调节,并且使设置更轻松—改善泵管寿命并提升性能
- 快速更换泵管最大限度减少了停机时间
- 可调节的咬合能调节对泵管的“挤压”,因此有助于优化压力和吸升能力,并延长泵管寿命。
- 五螺丝安装确保泵头紧固地安装在驱动器上。
Easy-Load 泵头采用坚固的耐化学腐蚀外壳,兼具偏心凸轮和自动泵管定位功能。此设计允许快速、轻松地更换泵管,无需从驱动器上拆下泵头。内置泵管导轨确保正确定位泵管,实现性能和泵管寿命最大化。弹簧式泵管夹自动固定,延长泵管寿命,优化各种尺寸的泵管的性能。
可选聚砜 (PSF) 外壳和 CRS 或 SS 转子,或聚苯硫醚 (PPS) 外壳和 SS 转子。PSF 经济实用,而 PPS 则具备较强的耐化学性。SS 转子采用 PTFE 密封轴承,使用寿命长,减少维护需要;CRS 转子采用丁腈橡胶防尘轴承。
双通道配件允许两个泵头在单个驱动器上运行 — 配件套件 77601-96 需另购。
与单个或多个通道,管道可以在每个通道不从驱动器中取出易装泵头改变。
Delivery: 单通道安装硬件和硅胶泵管的20“(51 cm)长。
- Maximum Flow Rate:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- 通道数量:1
- Pump series:I/P
- 颜色:白色
- 说明:I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, ATEX Zone 2, White PPS Housing, SS Rotor
- 高度:201 mm
- 长度:89 mm
- 顺序:05
- Environmentally Preferable:
- 型号:77602-80
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Suction lift:7,6 m (25 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- 辊:3
- 宽度:187 mm
- Housing material:PPS, ATEX-approved
- Rotor material:Stainless Steel