Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC, 1, 560 ml/min, 200 rpm, Painted steel, 12 VDC; 2,4 A
目录编号 MFLA77200-12
1 year warranty
CE Compliant
ISO9001
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA77200-12
1 year warranty
CE Compliant
ISO9001
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC, 1, 560 ml/min, 200 rpm, Painted steel, 12 VDC; 2,4 A
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
可叠放便携式泵驱动器可在有限空间内发挥多种功能。
  • 流速:2.1 至 560 mL/min;流速取决于驱动器转速和管尺寸。
  • 紧凑型可叠放驱动器尺寸为 5-3/8"长 x 5-3/16"宽 x 4-1/2"高 —非常适用于小工作区域。
  • 涂漆钢壳为 IP22 防护等级。驱动器外壳具有滴水防护功能。
  • 独立的单匝速度控制和带绿色电源指示灯的开关;在打开/关闭泵的同时保持速度设定。
  • 按下 MAX(最大值)按钮可以最大转速运行泵—用以灌注或快速冲洗泵管。
  • 双向永磁直流电机可使泵体双向工作。
  • 远程控制选项在泵的背部。通过触点闭合运行/停止泵。
  • 驱动器可容纳两类泵头:标准型和 Easy-Load®。
紧凑型驱动器可对 Masterflex® C/L® 管式泵进行完美升级。当您需要以更高速度泵送液体但是实验室空间又有限时,此款驱动器是您的最佳选择。
请将这些驱动器搭配尺寸为L/S® 13、L/S® 14、L/S® 16、L/S® 25、L/S® 17的L/S®精密泵管使用。其中,L/S® 17和L/S® 25两种尺寸的泵管建议仅使用硅和C-FLEX®泵管材质。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    560 ml/min
  • Power:
    12 VDC; 2,4 A
  • 说明:
    L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 12 VDC
  • Housing material:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    200 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    1
  • Open-head sensor:
    No
  • Cloud connected:
    No
  • Drive length:
    165 mm (6,5")
  • 电流:
    2,4 A
  • 质保:
    1 year
  • Remote I/O:
    Start/stop via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load
  • Digital dispensing:
    No
  • 电机:
    6 W
  • Drive width:
    133 mm (5,25")
  • 控制类型:
    Analog
  • Cat. No.:
    MFLA77200-12
  • Drive IP rating:
    IP 22
  • Drive height:
    114 mm (4,5")
  • 速度:
    Variable
  • Pump series:
    L/S
  • 电压:
    12 VDC
  • Washdown capable:
    No
  • Speed control:
    ±5%
  • Min. RPM:
    35 rpm
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77200-07
    Power supply, dual voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft cable
    07571-00 L/S drive