Masterflex® B/T® Analog Drive, Washdown, 12 to 321 rpm; 230 VAC
Catalog # MFLA77111-67
Supplier: MASTERFLEX PROPRIETARY
CE Compliant
IP56 washdown
2 year warranty
About this item
可达到所有 Masterflex 泵的最高流速 - 高达 42 LPM (11.1 GPM)。
- 兼容 B/T PerfectPosition™ 泵管尺寸 B/T 87 和 B/T 91
- 冲洗型泵可用于最严苛的工艺和生产应用,清洗方便
- 蠕动泵动作柔和,是泵送剪切敏感或粘性流体的理想选择(高达 10,000 cps)
- 联锁开关设计,在门打开时自动断开电源
- 简单的转子和咬合床设计,便于泵管装载并阻止操作过程中“泵管转动”
Masterflex B/T 泵是高流速散装输送应用的最佳选择。耐用的结构确保较长的使用寿命,维护需要少。使用坚固的结构材料,包括不锈钢/碳钢、带环氧粉末涂层的铸铝外壳和坚固耐用的尼拉特隆转子。
所有 B/T 泵均带有一个全新改进版的 Rapid-Load 泵头,泵管更换更快捷。重新设计的咬合机理可将泵管床滑出,便于泵管装载并改善泵头关闭时的泵管咬合状态。
改良的泵管紧固机构将泵管牢牢地固定住,进一步简化装载过程。PerfectPosition 各规格泵管在高压应用中拥有更强的性能,并拥有更长的泵管使用寿命。
Delivery: Rapid-Load 泵头和 3 ft (1 m) B/T 91 泵管。(在“Masterflex 管线”部分 B/T PerfectPosition 泵管处订购其他管线。)
- Maximum Flow Rate:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Power:230 VAC; 50/60 Hz; 3,3 A
- Cloud connected:No
- 控制类型:Analog
- 频率:50/60 Hz
- 通道数量:1
- Pump series:B/T
- 电压:230 VAC
- 说明:B/T® Analog Drive, Washdown, 12 to 321 rpm; 230 VAC
- 高度:400 mm
- 长度:442 mm
- 顺序:11
- Environmentally Preferable:
- 型号:77111-67
- Anti-drip:No
- Digital dispensing:No
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Min. RPM:12 rpm
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- 电流:3,3 A
- 防护等级:IP 56
- 电机:370 W
- 滚筒数量:3
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- 宽度:686 mm
- Housing material:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:No plug
- Max. RPM:321 rpm