Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
Syringe Pump, Push - Pull, Touchscreen Control, 27,9 cm, 8,9 cm, 25,4 cm, 3,06 pl/min, 215,8 ml/min, 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
MFLA74905-56
UL Listed
通过界面友好的触摸屏显示器控制流速,范围为 5 pL/min 到 200 mL/min。
- 全触摸屏,方便您快速创建配置以备随后调用
- 可侧面放置泵体以节省空间,触摸屏显示器将自动旋转
- 精度为 ±0.355%,再现性为 ±0.05%
- 可通过内置的 RS-485 连接菊链串接多达 99 台泵
- 前面板的 LED 指示灯可直观提示泵正在运行中
- 兼容所有类型的注射器 — 玻璃、塑料或不锈钢,容量 0.5 µL 至 140 mL
- 全金属机箱具备优异的噪声隔离和防震功能,提高可靠性
These Masterflex® touch-screen syringe pumps offer user-friendly programming and control. All pumps feature an accuracy of ±0.355% and a reproducibility of ±0.05% along with output options RS-232, RS-485, USB, and 15 pin D-sub connector.
: 6 ft (1.8 m) 美国标准电源线。
- Power:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- 说明:Syringe Pump, Push - Pull, Touchscreen Control
- 高度:27,9 cm
- 长度:8,9 cm
- 宽度:25,4 cm
- Max. flow rate per syringe:215,8 ml/min
- Min. flow rate per syringe:3,06 pl/min
- Cat. No.:MFLA74905-56
- 质保:1 year
- 输出:RS-232, RS-485, USB, ; 15 pin D-sub connector
- Syringe size accepted:0,5 µl - 140 ml
- 可重现性:±0,05%
- Linear force:75 lbs.
- Syringe travel rate:<190,8"
- 准确度:±0,355%
Accessories
- 顺序说明
- MFLB74901-8802Pumps, Syringe Pumps RS-232 Connector Cable for 74901-80 Dual Drive Syringe Pump1 * 1 件
- 说明No. of syringes
- 顺序说明
- 说明No. of syringes
- 说明