Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
Syringe Pump, Infusion and Withdrawal Programmable, Touchscreen Control, 27,9 cm, 8,9 cm, 25,4 cm, 3,06 pl/min, 215,8 ml/min, 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
目录编号 MFLA74905-54
CSA Certified
UL Listed
Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
目录编号 MFLA74905-54
CSA Certified
UL Listed
Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
Masterflex® 触摸屏注射泵,Avantor®
Syringe Pump, Infusion and Withdrawal Programmable, Touchscreen Control, 27,9 cm, 8,9 cm, 25,4 cm, 3,06 pl/min, 215,8 ml/min, 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
通过界面友好的触摸屏显示器控制流速,范围为 5 pL/min 到 200 mL/min。
  • 全触摸屏,方便您快速创建配置以备随后调用
  • 可侧面放置泵体以节省空间,触摸屏显示器将自动旋转
  • 精度为 ±0.355%,再现性为 ±0.05%
  • 可通过内置的 RS-485 连接菊链串接多达 99 台泵
  • 前面板的 LED 指示灯可直观提示泵正在运行中
  • 兼容所有类型的注射器 — 玻璃、塑料或不锈钢,容量 0.5 µL 至 140 mL
  • 全金属机箱具备优异的噪声隔离和防震功能,提高可靠性
These Masterflex® touch-screen syringe pumps offer user-friendly programming and control. All pumps feature an accuracy of ±0.355% and a reproducibility of ±0.05% along with output options RS-232, RS-485, USB, and 15 pin D-sub connector.
Delivery information: 6 ft (1.8 m) 美国标准电源线。
规格
  • Power:
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
  • 说明:
    Syringe Pump, Infusion and Withdrawal Programmable, Touchscreen Control
  • 高度:
    27,9 cm
  • 长度:
    8,9 cm
  • 宽度:
    25,4 cm
  • Max. flow rate per syringe:
    215,8 ml/min
  • Min. flow rate per syringe:
    3,06 pl/min
  • Cat. No.:
    MFLA74905-54
  • 质保:
    1 year
  • 输出:
    RS-232, RS-485, USB, ; 15 pin D-sub connector
  • Syringe size accepted:
    0,5 µl - 140 ml
  • 可重现性:
    ±0,05%
  • Linear force:
    75 lbs.
  • Syringe travel rate:
    <190,8"
  • 准确度:
    ±0,355%
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB74901-88
    02
    Pumps, Syringe Pumps RS-232 Connector Cable for 74901-80 Dual Drive Syringe Pump
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    No. of syringes
    可用库存
    Price
  • MFLA74905-61
    4 Multi Rack for Syringe Pump, Infusion and Withdrawal design
    4
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB74901-87
    01
    Pumps, Syringe Pumps Daisy Chain Cable for 74901-80 Dual Drive Syringe Pump
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    No. of syringes
    可用库存
    Price
  • MFLB74905-62
    Syringe Pump Microliter Rack
    4
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA74905-60
    6/10 Rack for Syringe Pump, Infusion and Withdrawal design, Touchscreen