Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
02, Single-syringe infusion pump, 230 VAC, 15,2 cm, 22,86 cm, 102 mm, 0,0033 µl/min, 8,33 ml/min, 230 VAC
目录编号 MFLA74900-05
CE Compliant
Jump to:
Product Details & Documents
非常适合高精确,低流速,低压应用。
- 背光照明字母数字LCD显示屏,协助指导您完成设定和运行步骤
- 非易失性存储器,即使泵关闭时也可存储记忆当前设定参数
- 精度达 +/-0.5%
单通道注射泵,使用微机马达控制,精确传动。微机自动识别注射泵所使用的注射器,并据其选择正确的显示单位。精确控制流速,可低至0.2uL/h。动态量程(6000:1)非常宽,使用更灵活。通过前面板键盘能够编程所有的命令。即使泵正在运行,也可以随时更改参数设定。
: 使用说明书,电源线
规格
- Power:230 VAC
- 说明:Single-syringe infusion pump, 230 VAC
- 高度:15,2 cm
- 长度:22,86 cm
- 顺序:02
- 宽度:102 mm
- Max. flow rate per syringe:8,33 ml/min
- Min. flow rate per syringe:0,0033 µl/min
- Cat. No.:MFLA74900-05
- 质保:1 year
- 型号:74900-05
- Syringe size accepted:10 µl - 60 ml
- 可重现性:±0,2%
- Linear force:20 lbs.
- Syringe travel rate:<126,7"
- 准确度:±0.5%