Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
01, Single-syringe infusion pump, 115 VAC, 15,2 cm, 22,86 cm, 102 mm, 0,0033 µl/min (1 pl/min), 8,33 ml/min, 115 VAC
目录编号 MFLA74900-00
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
目录编号 MFLA74900-00
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
01, Single-syringe infusion pump, 115 VAC, 15,2 cm, 22,86 cm, 102 mm, 0,0033 µl/min (1 pl/min), 8,33 ml/min, 115 VAC
Jump to:
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
非常适合高精确,低流速,低压应用。
  • 背光照明字母数字LCD显示屏,协助指导您完成设定和运行步骤
  • 非易失性存储器,即使泵关闭时也可存储记忆当前设定参数
  • 精度达 +/-0.5%
单通道注射泵,使用微机马达控制,精确传动。微机自动识别注射泵所使用的注射器,并据其选择正确的显示单位。精确控制流速,可低至0.2uL/h。动态量程(6000:1)非常宽,使用更灵活。通过前面板键盘能够编程所有的命令。即使泵正在运行,也可以随时更改参数设定。
Delivery information: 使用说明书,电源线
规格
  • Power:
    115 VAC
  • 说明:
    Single-syringe infusion pump, 115 VAC
  • 高度:
    15,2 cm
  • 长度:
    22,86 cm
  • 顺序:
    01
  • 宽度:
    102 mm
  • Max. flow rate per syringe:
    8,33 ml/min
  • Min. flow rate per syringe:
    0,0033 µl/min (1 pl/min)
  • Cat. No.:
    MFLA74900-00
  • 质保:
    1 year
  • 型号:
    74900-00
  • Syringe size accepted:
    10 µl - 60 ml
  • 可重现性:
    ±0,1%
  • Linear force:
    20 lbs.
  • Syringe travel rate:
    <126,7"
  • 准确度:
    ±1%